主要文件
1.06342
Supelco
二水合磷酸二氢钠
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
别名:
磷酸二氢钠二水合物 二水合物, 磷酸二氢钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
156.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-449-2
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
表单
crystals
效能
8290 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
杂质
≤0.15% In water insoluble matter (calculated on dried substance)
缺失
21.5-24.0% loss on drying, 130 °C
pH值(酸碱度)
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp
60 °C
溶解性
850 g/L
密度
1.915 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1000 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.001%
phosphate, phosphite (as H3PO4): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Al:, passes test (detectable with ammonia)
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.005%
Ca:, passes test (detectable with ammonia)
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0004%
Zn: ≤0.025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
含量(碱定量,以干物质计算):99.0-100.5%
在水中不溶物(以干物质计算): ≤ 0.15 %
pH值(1 %,水):4.1 - 5.0
pH 值(5 %;水):4.2 - 4.5 C
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
氟化物(F): ≤ 0.001 %
总氮(N形式): ≤ 0.001%
磷酸氢(HPO₄): ≤ 0.5 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005%
Al、Ca和其他可被氨检测到的元素:通过测试
As(砷): ≤ 0.00005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cd(镉): ≤ 0.0001 %
Co(钴): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Hg(汞): ≤ 0.0001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Ni(镍): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0004 %
Zn(锌): ≤ 0.025%
可还原高锰酸钾(以O计)的物质:通过测试
干燥失重(130 °C):21.5-24.0%
符合 Reag.Ph.Eur.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1