等级
ACS reagent
anhydrous
质量水平
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
蒸汽压
1.33 hPa ( 865 °C)
产品线
Redi-Dri™
方案
≥99%
表单
powder
质量
free-flowing
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
801 °C (lit.)
痕量阴离子
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
痕量阳离子
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES字符串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
特点和优势
- 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
- 更加安全——避免使用工具大力敲碎团块的风险
- 更加经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
- 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
- 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择
法律信息
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
实验方案
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.