文件
1.06406
Supelco
氯化钠
99.99 Suprapur®
别名:
NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-598-3
NACRES:
NB.21
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 865 °C)
化驗
99.99%
形狀
solid
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
溶解度
358 g/L
體積密度
1140 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
99.99 Suprapur®
應用
氯化钠99.99 Suprapur®。CAS号7647-14-5,EC号231-598-3。
聯結
替代品:6406;6406-2;6406-1
分析報告
纯度(金属的)最低99.99 %测定(银量)最低99.5 %溴(Br)最高10 ppm碘(I)最高10 ppm磷酸盐(PO₄)最高5 ppm硫酸盐(SO₄)最高10 ppm总氮(N)最高10 ppm六氰基高铁酸盐(Fe(CN)₆)最高1 ppmAl(铝)最高0.01 ppmBa(钡)最高2 ppmCa(钙)最高0.1 ppmCd(镉)最高0.005 ppmCe(铈)最高0.005 ppmCo (钴)最高0.005 ppmCr(铬)最高0.01 ppmCs(铯)最高5 ppmCu(铜)最高0.005 ppmEu(铕)最高0.005 ppmFe(铁)最高0.05 ppmK(钾)最高5 ppmLa(镧)最高0.005 ppmLi(锂)最高0.5 ppmMg(镁)最高0.05 ppmMn(锰)最高0.01 ppmNi(镍)最高0.01 ppmPb(铅)最高0.005 ppmRb(铷)最高0.5 ppmSc(钪)最高0.005 ppmSm(钐)最高0.005 ppmSr(锶)最高0.1 ppmTl(铊)最高0.005 ppmY(钇)最高0.005 ppmYb(镱)最高0.005 ppmZn(锌)最高0.01 ppm
法律資訊
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1