product name
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
品質等級
自燃溫度
425 °C (ethanol)
pH值
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 14 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C