文件
1.01359
Supelco
混合指示剂4.5
pH indicator solution, acc. to Mortimer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.21
product name
混合指示剂4.5, acc. to Mortimer
品質等級
形狀
liquid
pH值
4.8 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 9 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
应用测试:符合
pH-值(20 °C):4.5 - 5.0
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
48.2 °F
閃點(°C)
9 °C