主要文件
1.05716
Supelco
TLC板,纤维素
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
别名:
纤维素薄层色谱板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
cellulose matrix
glass support
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
80-120 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
储存温度
2-30°C
一般描述
25个玻璃板 20 x 20 cm
纤维素板是用来分析极性物质的。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
应用
  • 在醋酸锌基板上使用增强的固态绿色荧光进行快速灵敏的粪便色素肉眼检测。: 这项研究的亮点是一种使用纤维素TLC板和醋酸锌基板快速灵敏地检测粪便色素的方法,该方法改进了肉眼可见的绿色荧光(Prakash and Mishra, 2022).
  • CdSe/ZnS量子点在不同平面色谱固定相上的长期荧光行为: 本研究考察了纤维素TLC板上量子点的荧光行为,提供了有关其长期稳定性和潜在分析应用的见解(Zarzycki, 2022).
  • 不同纳米材料与活性污泥和浮萍去除水相亮蓝染料的混合方法研究: 本文探讨了纳米材料(包括纤维素TLC 板)有效去除水中染料的应用,展示了它们在环境化学中的实用性(Zarzycki et al., 2021).
  • 用于薄层色谱板分离分析物的低温等离子体探针质谱:直接解吸与激光辅助解吸: 本研究比较了纤维素TLC板上分离的分析物的直接解吸与激光辅助解吸方法,体现了质谱技术的进步 (Gong et al., 2020).
联系
替代:5716-7; 5716
分析说明
层厚度:80 - 120 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
氨基酸测试
hRf 值
-L-丝氨酸,氨基酸检测:
20 - 30
- L-苏氨酸,氨基酸检测:29 - 36
- L-丙氨酸,氨基酸检测:30 - 40
- L-蛋氨酸,氨基酸检测:49 - 60
- L-苯丙氨酸,氨基酸检测:59 - 70
- L-亮氨酸,氨基酸检测:66 - 76
在板上测定的典型值
洗脱液:1-丁醇/丙酮/乙酸/水(35/35/7/23 v/v/v/v)展开两次
相关产品
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13