主要文件
1.05730
Supelco
TLC纤维素
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
cellulose matrix
glass support
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 50 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
80-120 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 10 cm
储存温度
2-30°C
一般描述
50 个玻璃平板 10 x 20 cm
纤维素板是用来分析极性物质的。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
联系
替代:5730-6; 5730
分析说明
层厚度:80 - 120 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
氨基酸测试
hRf 值
-L-丝氨酸,氨基酸检测:
20 - 30
- L-苏氨酸,氨基酸检测:29 - 36
- L-丙氨酸,氨基酸检测:30 - 40
- L-蛋氨酸,氨基酸检测:49 - 60
- L-苯丙氨酸,氨基酸检测:59 - 70
- L-亮氨酸,氨基酸检测:66 - 76
在板上测定的典型值
洗脱液:1-丁醇/丙酮/乙酸/水(35/35/7/23 v/v/v/v)展开两次