物料
aluminum support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 sheets
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
200 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
薄片长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
5-6 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25 铝片 20 x 20cm
HPTLC 板可快速、定量地分析复杂样品,可供手动或自动使用。我们的 HPTLC 硅胶板的工作速度是传统 TLC 板的三倍–,并且灵敏度更高。HPTLC 中的粒径范围在 4-8 µm 之间,与 TLC 板相比,可产生更光滑的表面和更高的分离能力。
联系
替代:5547-7; 5547
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
17 - 22
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:38 - 43
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:58 - 64
分离数(显色试验,亲脂): ≥ 10.0
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
17 - 22
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:38 - 43
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:58 - 64
分离数(显色试验,亲脂): ≥ 10.0
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)