物料
cellulose matrix
plastic support
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 sheets
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
70-110 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
薄片长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
储存温度
2-30°C
一般描述
25 塑料板 20 x 20cm
我们的纤维素板是用来分析极性物质的。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
应用
- A colorimetric method for the enzymatic analysis of gases: the determination of ethanol and formaldehyde vapors using solid alcohol oxidase.:本研究提供一种使用固态醇氧化酶的创新比色方法测定乙醇和甲醛蒸汽。这种新方法使用TCL塑料板,为各种环境中的气体分析提供一种高效准确的方法(Barzana et al., 1989)。
联系
替代:5577-7; 5577
分析说明
层厚度:70 - 110 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
氨基酸测试
hRf 值
-L-丝氨酸,氨基酸检测:
20 - 30
- L-苏氨酸,氨基酸检测:29 - 36
- L-丙氨酸,氨基酸检测:30 - 40
- L-蛋氨酸,氨基酸检测:49 - 60
- L-苯丙氨酸,氨基酸检测:59 - 70
- L-亮氨酸,氨基酸检测:66 - 76
在板上测定的典型值
洗脱液:1-丁醇/丙酮/乙酸/水(35/35/7/23 v/v/v/v)展开两次
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
氨基酸测试
hRf 值
-L-丝氨酸,氨基酸检测:
20 - 30
- L-苏氨酸,氨基酸检测:29 - 36
- L-丙氨酸,氨基酸检测:30 - 40
- L-蛋氨酸,氨基酸检测:49 - 60
- L-苯丙氨酸,氨基酸检测:59 - 70
- L-亮氨酸,氨基酸检测:66 - 76
在板上测定的典型值
洗脱液:1-丁醇/丙酮/乙酸/水(35/35/7/23 v/v/v/v)展开两次