Agency
according to EP
according to JP
according to USP
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
包装
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult® prime
储存条件
dry media (Keep tightly closed)
技术
microbiological culture: suitable
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
Clostridium spp.
一般描述
GranuCult ® prime强化梭菌培养基(RCM)用于引发小接种物的生长,并用于获取最高的梭菌活细胞计数。它可用作传统培养基,用于研究奶酪中的产孢子厌氧菌,特别是丁酸梭菌(Clostridium butyricum) ,也用于梭菌的计数和分离。其它产孢子厌氧菌,如链球菌和乳酸菌,也可在该培养基上生长。酪蛋白水解物、牛肉浸膏、酵母提取物和蛋白胨为生长提供氮、维生素、氨基酸和碳。葡萄糖是一种可发酵糖,氯化钠确保渗透平衡。该培养基不含抑制剂,含有半胱氨酸还原剂。醋酸钠是一种缓冲剂。可以添加多粘菌素B来抑制革兰氏阴性细菌,并使培养基更具选择性。培养条件包括在厌氧环境下在 35-37°C 孵育40-48 小时。
应用
GranuCult®prime 强化梭菌培养基(RCM)适用于食品和其它材料中梭菌、其它厌氧微生物和兼性微生物的培养和计数。
特点和优势
- GranuCult®提供优质的颗粒培养基
- 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
- 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
- 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
- 高批间重现性
- 保质期长达5年
- 测试菌株数超出了所有监管要求
- 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
分析说明
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):6.6 - 7.0
典型成分(g/L):肉浸膏10.0;蛋白胨10.0;酵母提取物3.0;D(+)葡萄糖5.0;淀粉1.0;氯化钠5.0;醋酸钠3.0;L-半胱氨酸氯化物0.5;琼脂-琼脂0.5
根据EP、USP和JP协调方法进行促生长试验。
参考培养基上的接种物(生孢梭菌ATCC 11437): ≤ 100
参考培养基上的接种物(生孢梭菌 ATCC 19404(WDCM 00008)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(产气荚膜梭菌 ATTC 10543): ≤ 100
参考培养基上的接种物(诺维氏梭状芽胞杆菌 ATTC 17861): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
生长(生孢梭菌 ATCC 11437):+
生长(生孢梭菌 ATCC 19404(WDCM 00008)):+
生长(产气荚膜梭菌 ATCC 10543):+
生长(诺维氏梭状芽胞杆菌 ATCC 17861):+
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):+
孵育:48 hrs.;30-35°C;梭菌:厌氧
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):6.6 - 7.0
典型成分(g/L):肉浸膏10.0;蛋白胨10.0;酵母提取物3.0;D(+)葡萄糖5.0;淀粉1.0;氯化钠5.0;醋酸钠3.0;L-半胱氨酸氯化物0.5;琼脂-琼脂0.5
根据EP、USP和JP协调方法进行促生长试验。
参考培养基上的接种物(生孢梭菌ATCC 11437): ≤ 100
参考培养基上的接种物(生孢梭菌 ATCC 19404(WDCM 00008)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(产气荚膜梭菌 ATTC 10543): ≤ 100
参考培养基上的接种物(诺维氏梭状芽胞杆菌 ATTC 17861): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
生长(生孢梭菌 ATCC 11437):+
生长(生孢梭菌 ATCC 19404(WDCM 00008)):+
生长(产气荚膜梭菌 ATCC 10543):+
生长(诺维氏梭状芽胞杆菌 ATCC 17861):+
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):+
孵育:48 hrs.;30-35°C;梭菌:厌氧
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
其他客户在看
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.