文件
1.05206
Millipore
Creatinine
for biochemistry
别名:
Creatinine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
113.11
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-466-7
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
pH值
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
305 °C (decomposition)
溶解度
90 g/L
體積密度
484 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI 密鑰
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for biochemistry
應用
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
分析報告
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
554.0 °F
閃點(°C)
290 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1