About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
200-075-1
NACRES:
NA.79
推荐产品
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
自燃温度
500 °C
效能
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
470 g/L
堆积密度
630 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
无水物,用于生物化学Reag.Ph Eur
应用
D(+)葡萄糖无水物,用于生物化学Reag.Ph Eur. CAS 50-99-7,摩尔质量 180.16 g/mol。
分析说明
含量测定(以无水物计)97.5 - 102.0 %鉴别(比旋度)通过测试鉴别(HPLC)通过测试鉴别(水)通过测试溶液外观通过测试电导率≤ 20 µS/cm有关物质(杂质A和B的总和)≤ 0.4 %有关物质(杂质C)≤ 0.2 %有关物质(杂质D)≤ 0.15 %有关物质(非特定杂质)≤ 0.10 %有关物质(所有杂质总和)≤ 0.5 %葡聚糖通过测试可溶性淀粉,亚硫酸盐≤ 15 ppm残留溶剂(ICH Q3C)通过生产工艺排除水(根据卡尔费休法)≤ 1.0 %符合Reag. Ph.Eur.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1