Merck
1.01587
SAFC
L-精氨酸
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
制药生产
别名:
L-精氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N4O2
CAS号:
分子量:
174.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
200-811-1
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
solid
pH值(酸碱度)
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
238 °C (decomposition)
应用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H3]C(CCCN=C(N)N)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
精氨酸在生物制药制造中有多种应用,例如蛋白质重折叠添加剂、聚集体抑制、粘度降低和色谱缓冲剂。
由于其微生物和内毒素限制低,L-精氨酸 Emprove® Expert 适用于高风险应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
相关内容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.