Merck
P5405
Sigma-Aldrich
氯化钾
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
别名:
KCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.71
化驗:
≥99.0%
形狀:
powder
溶解度:
H2O: 133 mg/mL
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
770 °C (lit.)
溶解度
H2O: 133 mg/mL
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钾(KCl)可用于研究离子迁移和钾离子通道。目前确知其可用于结晶组蛋白核心八聚体。
應用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
氯化钾已用于:
  • 制备精子样品的Percoll溶液
  • Giemsa染色法胚泡细胞计数分析
  • 用作非获能培养基组分
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In vitro maturation and embryo production in cattle
Nuclear Transfer Protocols, 35-42 (2006)
The effects of L-ergothioneine and L-ascorbic acid on the in vitro maturation (IVM) and embryonic development (IVC) of sheep oocytes
Ozturkler Y, et al.
Development, 1, 5-14 (2003)
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Test, 375, 23-44 (2003)
Paternal breed effects on expression of IGF-II, BAK1 and BCL2-L1 in bovine preimplantation embryos
Valleh MV, et al.
Zygote, 23(5), 712-721 (2015)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)