主要文件
1.04912
Supelco
溴酸钾
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
溴酸钾, 溴酸,钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BrKO3
CAS号:
分子量:
167.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-829-8
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.8% dry basis (iodometric)
表单
crystalline powder
效能
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
缺失
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH值(酸碱度)
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
密度
3.13 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1400 kg/m3
痕量阴离子
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
含量测定(碘量滴定法,以干燥物质计): ≥ 99.8 %
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5 %;水;25 °C):5.0 - 9.0
溴化物(Br): ≤ 0.02 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Hg(汞): ≤ 0.000001 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.0004 %
干燥失重(105°C): ≤ 0.1 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.