产品名称
Isohexane, for analysis EMSURE®
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽压
160-190 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
表单
liquid
自燃温度
260 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0001% Thiophene
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
≤5% n-Hexane (GC)
蒸发残留物
≤10 mg/L
运动粘度
0.5 cSt(20 °C)
沸点
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
转变温度
flash point -21 °C
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
联系
其他说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-5.8 °F
闪点(°C)
-21 °C