Merck
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3S18OCH3
CAS号:
分子量:
80.13
分類程式碼代碼:
12191600
同位素純度
≥90 atom % 18O
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+2
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)