主要文件
1.01728
Sigma-Aldrich
OSTEOSOFT®
mild decalcifier-solution for histology
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352401
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
颜色
dark red
pH值(酸碱度)
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
密度
1.10 g/mL at 20 °C
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
15-25°C
一般描述
该即用型产品OSTEOSOFT® 组织学用慢速脱钙液是针对人类细胞诊断学专门开发,可用于骨骼的脱矿质和脱钙、打孔骨髓标本和其它人类硬组织。
在常规组织学程序中,脱钙对于硬组织的光学显微镜检查是必要的。对于敏感的含钙组织的脱钙,例如髂嵴活检,可使用OSTEOSOFT®。其配方基于EDTA。其悬吊剂OSTEOMOLL®(产品编号1.01736)可用于牙齿和骨骼等硬组织的脱钙,因为其配方基于甲醛和乙酸。需要的OSTEOSOFT®量取决于材料的尺寸、类型和厚度。两种溶液均用颜色编码,以区分它们与组织学实验室中使用的固定剂和溶剂。OSTEOSOFT®的颜色编码为黄色,OSTEOMOLL® 的颜色编码为蓝色。由于OSTEOSOFT®保留了组织中的抗原结构,因此可以进行IHC分析,OSTEOMOLL® 将用于不用于抗体分析的组织。
两种脱钙剂都可以用于临床诊断目的和实验室认可过程,因为它们已被认证并注册为IVD和CE产品。OSTEOSOFT® 仅可使用一次;每种组织必须使用新鲜溶液。需要的OSTEOSOFTOSTEOSOFT® 量取决于各种材料的尺寸、类型和密度。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
法律信息
OSTEOMOLL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OSTEOSOFT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Ivana Kurelac et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-15)
A cogent issue in cancer research is how to account for the effects of tumor microenvironment (TME) on the response to therapy, warranting the need to adopt adequate in vitro and in vivo models. This is particularly relevant in the
相关内容
了解使用标准和特殊染色剂和染料进行生物组织染色对于医学研究和临床病理学的重要性。
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.