Merck
通用组织诊断试剂
黄色背景下的实验室器材。右边有一台显微镜。显微镜左边是各种玻璃器皿,包括一架子装绿色液体的试管,还有2个烧瓶,一个盛黄色液体,另一个盛蓝色液体。
显微分析由样品制备、固定、染色、封片和诊断等多个步骤组成。我们为整个细胞和组织诊断工作流程提供一整套显微分析试剂,具有可靠的批次间一致性和严苛的ISO质控流程。 
我们的试剂通过CE认证和IVD注册,规格多样,包括适合常规血液学、组织学、细胞学和细菌学等应用的即用型试剂。这类产品非常适合临床诊断应用,且可帮助您完成实验室认证和审核。此外,还提供经济包装和长效大包装,助您最大限度提高工作效率。  
阅读更多
固定型培养基
固定指利用适当的固定剂处理特定生物组织样品,从而保留其结构和完整性并防止出现自溶、分解和腐败现象。我们拥有广泛的分析级固定剂产品线,可助您攻克特殊的组织诊断难题,涵盖乙酸、丙酮、乙醇、甲醇、甲醛和戊二醛溶液,以及固定喷雾剂(如M-Fix™)等产品。
脱钙剂和组织软化剂
脱钙剂用于为常规组织学显微分析制备骨骼及其他硬组织样品。我们提供两种常用的即用型无错脱钙剂——快速脱钙液OSTEOMOLL®和温和脱钙液OSTEOSOFT®,非常适合诊断实验室或药学研究。
嵌入式培养基
包埋指利用石蜡、合成树脂或明胶等大量包埋剂包埋组织学组织样本,以实现均匀的切片质量、确定的组织硬度和均一性,获得均匀的切片。
我们提供CE认证的高质量Histosec®包埋剂,富含聚合物的选择性石蜡,不论是否含夹带剂DMSO(二甲基亚砜)均可实现最佳包埋效果,非常适合组织学诊断实验室使用。
组织清除剂
组织清除过程需要将组织浸入有机和水溶液中,以降低样品的不透明度,从而进行有效的显微研究分析。我们为此提供了广泛的组织学级溶剂,可满足您的所有组织处理需求,同时可保证良好的批间一致性。这类组织学溶剂储采用棕色玻璃瓶、柔性喷口碳钢罐和NPT螺纹碳钢罐中,可维持长期耐用性。
挂载培养基
封片剂是水溶性或非水溶性溶液(折射率接近玻璃),用于将盖玻片、组织样本和玻片粘合一起以提高显微分析的光学透明度。
我们提供广泛的玻片封固剂,可用于常规组织学样本、荧光染色组织切片、含过氧化酶的样本或碱性磷酸酶免疫组化组织切片。除此以外,我们还提供含碘化丙啶(PI)或4′,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)的封片剂。
如果上述产品无法满足您的需求,我们还可一种更环保的替代产品Organo/Limonene Mount™,这种即用型封片剂可封固被有机溶剂脱水的染色组织和细胞涂片。
浸没培养基
浸没剂是添加在样本表面和显微镜透镜之间的天然或合成油性液体,借助浸没物镜(大于40倍)进行高分辨率显微分析。这类浸油具有出色的折光性和均匀性,可实现最高放大倍数。此外,我们所有的浸没剂都是CE认证IVD产品,非常适合用于临床诊断。