文件
1.01645
Supelco
缓冲溶液
(di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
别名:
TM=["CERTIPUR"] buffer solution, di-sodium tetraborate buffer, pH 9.22 Buffer solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161705
NACRES:
NA.25
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
即用型Certipur®缓冲溶液在ISO/IEC 17025认证的校准实验室中由高纯度盐、酸和碱在高纯水中稀释而成。所有天平都定期校准,分析重量集可追溯到NIST和PTB的主要标准参考物质。对照参考缓冲溶液(根据DIN 19266、IUPAC、NIST、欧洲药典和美国药典),在5点校准(根据DIN 19268)后,使用组合玻璃电极测量pH值至最高精度。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
Certipur®缓冲液(四硼酸二钠缓冲液;pH 9.22,20°C)用于pH仪器或pH电极的校准标准,或作为测量pH值的对照样品。
特點和優勢
  • 产品交付时附有一份全面的、特定批次的分析证书,其中显示了质量管理体系的相关数据。
  • 它是以解决方案格式提供的认证参考材料(CRM)。
  • 用于非常精确的校准、鉴定和监测pH仪器和测试其他缓冲溶液。
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany