等級
ACS reagent
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (RT)
形狀
powder or crystals
雜質
≤0.001% total nitrogen (N)
pH值
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
forensics and toxicology
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 丙烯酰胺自由基聚合合成聚丙烯酰胺的聚合引发剂。
- 阿特拉津水溶液光化学氧化中的一种氧化剂。
K2S2O8 也可用于以下工艺:
- K2S2O8-AgSCF3 催化体系用于在温和条件下未活化的 C(sp3)-H 键的直接三氟甲硫基化。K2S2O8 在该过程中的使用在 C-H 键的活化和 AgSCF3 的氧化中起着重要作用。
- K2S2O8-FeCl3 用于 2H-吲唑的硫氰酸化,使用硫氰酸铵作为硫氰酸剂。
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges