Merck
8.17058
SAFC
马来酸
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
制药生产
别名:
失水苹果酸, 顺丁烯二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
203-742-5
Agency
NF
Ph. Eur.
质量水平
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
方案
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
表单
solid
效能
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技术
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH值(酸碱度)
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
溶解性
478.8 g/L
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Fe: ≤5 ppm
V: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
应用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
马来酸常用作药剂中的pH调节剂或缓冲剂。Emprove® Essential马来酸主要用于严格管控的制药应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1