文件
1.00020
Supelco
丙酮
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-662-2
NACRES:
NA.03
等級
HPLC grade
isocratic
品質等級
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C (DIN 51794)
效力
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
容量
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
LiChrosolv® 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量。因而其是可重现分离的理想选择。
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
仅用作HPLC和UHPLC-MS 应用的提取溶剂或流动相。
据报道可用于以下LC–MS/MS 研究:
  • 多种色谱吸附剂上分级的血浆和血清样品
  • 动物生物样品中的肽
特點和優勢
  • 通过UHPLC-MS 和 UHPLC-UV适用性测试,规定用于UHPLC-MS 和 UHPLC-UV:实现分析灵活性
  • 正离子和负离子电喷雾离子化(ESI)和大气压化学电离质谱(APCI-MS)的规定质量使得所有重要MS模式下的分析实现最低检测限和信心(测试1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • 最低杂质谱: 产生无干扰基线(测试2)
  • 通过 0.2 μm过滤器微滤(测试3)以实现:
—过滤器和HPLC系统部件的长使用寿
—减少柱堵塞风险
  • 装入硼硅酸盐玻璃瓶以实现最低的金属离子污染
  • 最低水平的微量金属杂质使形成的金属离子加合物最少
—<5 ppb
  • 最少5 ppb的UHPLC-MS溶剂系列中最低水平的聚乙二醇(PEG)杂质(PEG S/N 信噪比 50) <
準備報告
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
其他說明
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Peptidome profiling dataset of ovarian cancer and non-cancer proximal fluids: Ascites and blood sera
Shender V, et al.
Data in Brief, 22, 557-562 (2019)
Proteomics-based identification of hypoxia-sensitive membrane-bound proteins in rat erythrocytes
Sidorenko S, et al.
Journal of Proteomics, 184, 25-33 (2018)
Peptidomics dataset: Blood plasma and serum samples of healthy donors fractionated on a set of chromatography sorbents
Arapidi G, et al.
Data in Brief, 18, 1204-1211 (2018)
商品
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
实验方案
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets