agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B21-02
品質等級
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.5% (corrected for water content, GC)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
技術
LC/MS: suitable
雜質
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤329 nm
紫外吸收
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 330 nm Amax: ≤0.80
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.06
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
準備報告
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
其他客户在看
商品
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.