主要文件
06-896
Sigma-Aldrich
抗-GFP(绿色荧光蛋白)抗体
Upstate®, from chicken
别名:
Green fluorescent protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
chicken
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgY
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
绿色荧光蛋白(GFP)是一种29 kDa的荧光蛋白,从维多利亚多管发光水母中分离得到。暴露于蓝光(488 nm)后,GFP发出强烈荧光(发射最大值:507 nm)。GFP可以与蛋白质融合而不会显著干扰其组装和功能,从而使GFP成为监测活细胞中基因表达和蛋白质定位的强大工具。
特異性
识别绿色荧光蛋白(GFP)(Mr 30 kDa)和GFP融合蛋白。
免疫原
维多利亚多管发光水母的His标记绿色荧光蛋白。
應用
免疫细胞化学:
据报道,该抗体在用编码绿色荧光蛋白的表达载体转染的细胞中显示阳性免疫染色。
抗-GFP(绿色荧光蛋白)抗体可检测GFP(绿色荧光蛋白)水平& 已发表,&经验证可用于IC & WB。
研究子类别
表位标签
研究类别
表位标签 & 一般用途
品質
通过蛋白质印迹对含有纯化的GFP(目录号14-392)或来自转染的大肠埃希菌细胞裂解液的GFP融合蛋白的大鼠脑裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:该批次中
0.5-2 μg/mL检测到绿色50 μg大鼠脑裂解液中的荧光蛋白,其中含有25 ng纯化的绿色荧光蛋白(目录号14-392)。该抗体的先前批次还从转染的大肠埃希菌细胞裂解液中检测到GFP融合蛋白。
標靶描述
30 kDa
外觀
从蛋黄中纯化的鸡多克隆IgY,溶于含有70%储存缓冲液(0.1 Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠)和30%甘油的缓冲液中。储存于-20°C。
形式:纯化
硫酸铵沉淀和PEG
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
大鼠脑裂解液,细胞表达GFP蛋白。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Corette J Wierenga et al.
PloS one, 5(12), e15915-e15915 (2011-01-07)
The use of transgenic mice in which subtypes of neurons are labeled with a fluorescent protein has greatly facilitated modern neuroscience research. GAD65-GFP mice, which have GABAergic interneurons labeled with GFP, are widely used in many research laboratories, although the
Nicolás Pírez et al.
Biology open, 8(1) (2018-12-12)
In the fruit fly, Drosophila melanogaster, the daily cycle of rest and activity is a rhythmic behavior that relies on the activity of a small number of neurons. The small ventral lateral neurons (sLNvs) are considered key in the control
Green fluorescent protein: applications in cell biology.
Gerdes, H H and Kaether, C
Febs Letters, 389, 44-47 (1996)
LMO4 can interact with Smad proteins and modulate transforming growth factor-beta signaling in epithelial cells.
Lu, Z; Lam, KS; Wang, N; Xu, X; Cortes, M; Andersen, B
Oncogene null
MARK2/Par-1 guides the directionality of neuroblasts migrating to the olfactory bulb.
Sheyla Mejia-Gervacio,Kerren Murray,Tamar Sapir,Richard Belvindrah,Orly Reiner,Pierre-Marie Lledo
Molecular and Cellular Neurosciences null