Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB2702197
Sigma-Aldrich
单克隆抗-GFP 小鼠抗
clone GT859, affinity isolated antibody
别名:
Mouse Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
GT859, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
mouse
浓度
1mg/mL
技术
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
同位素/亚型
IgG2b
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
绿色荧光蛋白(GFP)是一种荧光蛋白。主要取自维多利亚多管发光水母(Aequorea victoria)的发光器官。
免疫原
全长 GFP 重组蛋白
应用
建议的起始稀释度如下:ELISA:1:1000-1:10000,ICC/IF:1:100-1:2000,IHC-Fr:检测依赖性稀释,IHC-P:检测依赖性稀释,IP:1:100-1:500,蛋白质印迹:1:1000-1:10000,IHC-Wm:检测依赖性稀释。尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
单克隆抗 GFP 抗体可用于步态分析。
生化/生理作用
绿色荧光蛋白(GFP)用作基因表达的标记物。它还用作研究多种生物体中蛋白质定位的标签。GFP可以在没有辅助因子或酶的帮助下形成内在发色团。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
其他说明
纯化:由Protein G亲和纯化
外形
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Zac1/GPR39 phosphorylating CaMK-II contributes to the distinct roles of Pax3 and Pax7 in myogenic progression
Yang Q, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1864(2), 407-419 (2018)
Fluorescence-based biosensors: from concepts to applications
Progress in Molecular Biology and Translational Science, 113(1) (2012)
FACS-optimized mutants of the green fluorescent protein (GFP)
Cormack B P, et al.
Gene, 173(1), 33-38 (1996)
Yang Yang et al.
Nature neuroscience, 19(10), 1348-1355 (2016-09-07)
Neural circuits underlying auditory fear conditioning have been extensively studied. Here we identified a previously unexplored pathway from the lateral amygdala (LA) to the auditory cortex (ACx) and found that selective silencing of this pathway using chemo- and optogenetic approaches
Kai Lǚ et al.
Viruses, 14(5) (2022-05-29)
A growing number of evidence shows that some invertebrates possess an antiviral immunity parallel to the interferon (IFN) system of higher vertebrates. For example, the IRF (interferon regulatory factor)-Vago-JAK/STAT regulatory axis in an arthropod, shrimp Litopenaeus vannamei (whiteleg shrimp) is