主要文件
SAB4301134
Sigma-Aldrich
抗-6 His 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
6 His表位标签
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
46 kDa
浓度
0.5 mg/mL
技术
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
同位素/亚型
IgG
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
FLAG表位是一种具有肠激酶切割位点的八氨基酸蛋白质。
特异性
该抗体可检测含有6×His标签的转染蛋白质。
免疫原
合成肽:18×His缀合的KLH
应用
抗-6-His抗体可用于蛋白质印迹。
该蛋白质可以采用对6 X组氨酸有特异性的抗体通过蛋白质印迹之类的技术进一步分析。该抗体可识别与转染或转化细胞中目标蛋白的羧基末端融合的His标签。 。
生化/生理作用
该抗体可识别与转染或转化细胞中目标蛋白的羧基末端融合的His标签。
特点和优势
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外形
兔IgG保存于PBS(pH7.3),0.05%NaN3,50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The FLAG? peptide, a versatile fusion tag for the purification of recombinant proteins.
Einhauer A and Jungbauer A
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 49(1-3), 455-465 (2001)
A novel USP9X substrate TTK contributes to tumorigenesis in non-small-cell lung cancer.
Chen X, et al.
Theranostics, 8(9), 2348-2348 (2018)
O-GlcNAcylation of fumarase maintains tumour growth under glucose deficiency
Wang T, et al.
Nature Cell Biology, 19(7), 833-833 (2017)
Yun Chen et al.
Nucleic acids research, 46(7), 3643-3656 (2018-03-27)
TARS and TARS2 encode cytoplasmic and mitochondrial threonyl-tRNA synthetases (ThrRSs) in mammals, respectively. Interestingly, in higher eukaryotes, a third gene, TARSL2, encodes a ThrRS-like protein (ThrRS-L), which is highly homologous to cytoplasmic ThrRS but with a different N-terminal extension (N-extension).
Local generation of fumarate promotes DNA repair through inhibition of histone H3 demethylation
Jiang Y, et al.
Nature Cell Biology, 17(9), 1158-1158 (2015)