polyclonal
纯化方式
using Protein A
种属反应性
mouse, human, rat
种属反应性(根据同源性预测)
porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
制造商/商品名称
Upstate®
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CREB1(1385)
一般描述
环状AMP反应元件结合蛋白1(UniProt P16220;也称为cAMP反应元件结合蛋白1,CREB-1)由人的CREB1基因(基因ID 1385)编码。CREB是结合cAMP反应元件(CRE)并调节下游基因转录的转录因子。CREB活性是通过各种激酶(包括PKA和Ca2+/钙调蛋白依赖性蛋白激酶)的磷酸化来调节的。已知受CREB调控的基因包括c-fos,BDNF,酪氨酸羟化酶,神经肽(例如生长抑素,脑啡肽,VGF和促肾上腺皮质激素释放激素),以及昼夜节律基因PER1和Per2。CREB对于广泛物种的记忆形成至关重要。
特异性
该抗体可识别CREB。
免疫原
KLH-偶联的合成肽(CSGAENQ QSGDAAVTEAENQQ)对应于人CREB的氨基酸5-24。猪的免疫序列相同,与小鼠和牛共有20个残基中的19个,与大鼠共有20个残基中的18个。
表位:氨基酸5-24。
应用
免疫沉淀分析:10 µg代表性批次在500 µg HeLa核提取物中对CREB进行免疫沉淀。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:一个代表性批次检测到LKB1缺陷型TE-4人食管癌细胞中LYPD3启动子的CREB占用增强(Gu, Y., et al. (2012).Oncogene.31(4):469–479)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:使用HTLV-1感染的人T细胞系MT-2、C8166/45和SLB-1,代表性批次在T细胞白血病病毒1型(HTLV-1)编码的Tax蛋白靶向的RNASET2位点检测到CREB结合(Polakowski, N., et al. (2011).Viruses.3(8):1485-500)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:使用死后人顶叶皮层组织染色质制备物,一个代表性批次检测到hBDNF启动子IV处的CREB占用(Pruunsild, P., et al. (2011).J. Neurosci. 31(9):3295-3308)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:代表性批次在SK-N-BE人神经母细胞瘤细胞中检测到miR-9-2启动子处的CREB占用(Laneve, P., et al. (2010).Nucl.Acids Res. 38(20):6895-6905)。
ChIP-seq分析:代表性批次通过ChIP-seq分析鉴定了源自鼠精原细胞的GC1-spg细胞中的CREB靶基因(Martianov, I., et al. (2010).BMC Genomics.11:530)。
蛋白印迹分析:代表性批次在培养的胚胎大鼠纹状体神经元和PC12嗜铬细胞瘤细胞的裂解液中检测到CREB(Hutchinson, A.N., et al. (2012).Neuropsychopharmacology.37(2):321-337; Maharjan, S., et al. (2010).J. Neurochem.112(1):42-55)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在小鼠近端附睾头-1(PC-1)细胞裂解液和海马组织匀浆中检测到CREB(Hamzeh, M., and Robaire, B. (2011).J. Endocrinol. 209(1):55-64; Zhou, Z., et al. (2009).Neuropharmacology.56(1):81-89)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在SK-N-BE人神经母细胞瘤细胞裂解液中检测到CREB(Laneve, P., et al. (2010).Nucl.Acids Res. 38(20):6895-6905)。
电泳迁移率变动分析(EMSA):使用含有hBDNF启动子I CREB结合序列的放射性标记寡核苷酸和来自KCl处理的原代大鼠神经元的裂解液,代表性批次导致EMSA中DNA-CREB复合物的超位移(Pruunsild, P., et al. (2011).J. Neurosci. 31(9):3295-3308)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:一个代表性批次检测到LKB1缺陷型TE-4人食管癌细胞中LYPD3启动子的CREB占用增强(Gu, Y., et al. (2012).Oncogene.31(4):469–479)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:使用HTLV-1感染的人T细胞系MT-2、C8166/45和SLB-1,代表性批次在T细胞白血病病毒1型(HTLV-1)编码的Tax蛋白靶向的RNASET2位点检测到CREB结合(Polakowski, N., et al. (2011).Viruses.3(8):1485-500)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:使用死后人顶叶皮层组织染色质制备物,一个代表性批次检测到hBDNF启动子IV处的CREB占用(Pruunsild, P., et al. (2011).J. Neurosci. 31(9):3295-3308)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:代表性批次在SK-N-BE人神经母细胞瘤细胞中检测到miR-9-2启动子处的CREB占用(Laneve, P., et al. (2010).Nucl.Acids Res. 38(20):6895-6905)。
ChIP-seq分析:代表性批次通过ChIP-seq分析鉴定了源自鼠精原细胞的GC1-spg细胞中的CREB靶基因(Martianov, I., et al. (2010).BMC Genomics.11:530)。
蛋白印迹分析:代表性批次在培养的胚胎大鼠纹状体神经元和PC12嗜铬细胞瘤细胞的裂解液中检测到CREB(Hutchinson, A.N., et al. (2012).Neuropsychopharmacology.37(2):321-337; Maharjan, S., et al. (2010).J. Neurochem.112(1):42-55)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在小鼠近端附睾头-1(PC-1)细胞裂解液和海马组织匀浆中检测到CREB(Hamzeh, M., and Robaire, B. (2011).J. Endocrinol. 209(1):55-64; Zhou, Z., et al. (2009).Neuropharmacology.56(1):81-89)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在SK-N-BE人神经母细胞瘤细胞裂解液中检测到CREB(Laneve, P., et al. (2010).Nucl.Acids Res. 38(20):6895-6905)。
电泳迁移率变动分析(EMSA):使用含有hBDNF启动子I CREB结合序列的放射性标记寡核苷酸和来自KCl处理的原代大鼠神经元的裂解液,代表性批次导致EMSA中DNA-CREB复合物的超位移(Pruunsild, P., et al. (2011).J. Neurosci. 31(9):3295-3308)。
抗CREB抗体(目录号06-863)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向CREB,并已在染色质免疫沉淀(ChIP),ChIP-seq,电泳迁移率变动分析(EMSA),免疫沉淀和蛋白印迹法中进行了测试。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹在HeLa核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到CREB。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到CREB。
目标描述
观测值〜43 kDa。
联系
替代:04-218
外形
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Activating transcription factor 3 (ATF3) represses the expression of CCL4 in murine macrophages.
Khuu, CH; Barrozo, RM; Hai, T; Weinstein, SL
Molecular Immunology null
Hippocampal overexpression of mutant creb blocks long-term, but not short-term memory for a socially transmitted food preference.
Brightwell, JJ; Smith, CA; Countryman, RA; Neve, RL; Colombo, PJ
Learning & Memory null
Neurofilament proteins and cAMP pathway in brains of mu-, delta- or kappa-opioid receptor gene knock-out mice: effects of chronic morphine administration.
J A Garcia-Sevilla, M Ferrer-Alcon, M Martin, B L Kieffer, R Maldonado
Neuropharmacology null
Serban San-Marina et al.
Biochimica et biophysica acta, 1783(3), 503-517 (2007-12-28)
The basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor family contains key regulators of cellular proliferation and differentiation as well as the suspected oncoproteins Tal1 and Lyl1. Tal1 and Lyl1 are aberrantly over-expressed in leukemia as a result of chromosomal translocations, or other
All and only CpG containing sequences are enriched in promoters abundantly bound by RNA polymerase II in multiple tissues.
Rozenberg, JM; Shlyakhtenko, A; Glass, K; Rishi, V; Myakishev, MV; FitzGerald, PC; Vinson, C
BMC Genomics null