克隆
7F6-G5-A2, monoclonal
种属反应性
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
制造商/商品名称
Upstate®
技术
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2a
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ADORA2A(135)
一般描述
腺苷受体是一类以腺苷为内源性配体的嘌呤能G蛋白偶联受体,介导多种受体亚型特异性生理过程,包括心率,平滑肌张力,血小板聚集,炎症,细胞生长和死亡以及神经传递。 A2A腺苷受体的活性由激活腺苷酸环化酶的G蛋白介导。它在基底神经节,脉管系统和血小板中含量很高,并且是咖啡因的主要靶标。 腺苷受体A2A-R通过反式激活酪氨酸激酶受体TrkB来促进运动神经元的存活,并可能提出在神经退行性疾病中使用该机制的新策略。
特异性
该抗体可识别腺苷受体A2A,Mr 43 kDa。
还报告了与豚鼠的交叉反应性。
免疫原
6His标记的全长人重组A2A受体。表位映射到第三个细胞内环中的SQPLPGER。克隆7F6-G5-A2。
应用
免疫组化:在多聚甲醛固定的小鼠脑纹状体切片中检测到1 μg/mL的先前批次的腺苷受体A2A。在腺苷受体A2A基因敲除小鼠中未检出。
FACS分析:独立实验室报告了该抗体的先前批次,用于检测转染的HEK293细胞中的腺苷受体A2A(Koshiba,M.,1999)。
FACS分析:独立实验室报告了该抗体的先前批次,用于检测转染的HEK293细胞中的腺苷受体A2A(Koshiba,M.,1999)。
抗腺苷受体A2a抗体,克隆7F6-G5-A2是抗腺苷受体A2a克隆7F6-G5-A2的抗体,用于FC,IH & WB。
研究子类别
神经丝 & 神经元代谢
神经元 & 胶质标记
神经退行性疾病
神经丝 & 神经元代谢
神经元 & 胶质标记
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
质量
通过免疫组织化学进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次抗体的1:1000–1:5000稀释液在表达犬A1/A2A受体嵌合体的HEK293细胞中检测到腺苷受体A2A(Rosin,D.L.,1998)。
蛋白质印迹分析:
该批次抗体的1:1000–1:5000稀释液在表达犬A1/A2A受体嵌合体的HEK293细胞中检测到腺苷受体A2A(Rosin,D.L.,1998)。
目标描述
~43 kDa
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2ak,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年
分析说明
对照
脑组织
脑组织
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Ultrastructural localization of adenosine A2A receptors suggests multiple cellular sites for modulation of GABAergic neurons in rat striatum.
Hettinger, B D, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 431, 331-346 (2001)
Adenosine A2A receptor in the monkey basal ganglia: Ultrastructural localization and colocalization with the metabotropic glutamate receptor 5 in the striatum.
James W Bogenpohl,Stefanie L Ritter,Randy A Hall,Yoland Smith
The Journal of Comparative Neurology null
Overexpression of Adenosine A2A Receptors in Rats: Effects on Depression, Locomotion, and Anxiety.
Coelho, JE; Alves, P; Canas, PM; Valadas, JS; Shmidt, T; Batalha, VL; Ferreira et al.
Frontiers in Psychiatry null
Deficits in endogenous adenosine formation by ecto-5'-nucleotidase/CD73 impair neuromuscular transmission and immune competence in experimental autoimmune myasthenia gravis.
Oliveira, L; Correia, A; Cristina Costa, A; Guerra-Gomes, S; Ferreirinha et al.
Mediators of Inflammation null
Pierre Trifilieff et al.
BioTechniques, 51(2), 111-118 (2011-08-03)
The existence of G protein-coupled receptor (GPCR) dimers and/or oligomers has been demonstrated in heterologous systems using a variety of biochemical and biophysical assays. While these interactions are the subject of intense research because of their potential role in modulating