物種活性
all
濃度
~0.8 mg/mL
技術
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
同型
IgG
免疫原序列
DYKDDDDK
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
免疫原
應用
请访问我们的 FLAG® 应用门户网站,了解更多产品详情。
生化/生理作用
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
蛋白质与核酸相互作用试剂,以及用于研究蛋白质-RNA、蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用和相关应用的资源。