文件
05-224
Sigma-Aldrich
抗p53抗体,克隆BP53-12
clone BP53-12, Upstate®, from mouse
别名:
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BP53-12, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TP53(7157)
一般說明
人野生型 p53 蛋白是一种 393 个氨基酸的核磷蛋白,存在于所有正常哺乳动物细胞的细胞核中,似乎与细胞增殖的调节有关。正常蛋白质的半衰期非常短,并且在正常组织和细胞中表达量极低。相比之下,恶性细胞产生的突变型 p53 蛋白通常是 p53 基因中点突变的产物,该突变导致单个氨基酸的取代,从而大大延长了该蛋白的半衰期。高水平 p53 的积累是恶性肿瘤的潜在新标志。
特異性
识别 p53。
免疫原
重组人野生型 p53
應用
抗 p53 抗体,克隆 BP53-12 是一种高质量的小鼠单克隆抗体,用于 p53 的检测,已在 IHC、IP WB 中得到验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
使用人 Raji 细胞的 RIPA 裂解液进行了常规评估
標靶描述
53kda
聯結
替代:04-1083
外觀
G 蛋白纯化的免疫球蛋白,先加入 0.1M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.15M NaCl,0.05% 叠氮化钠,然后再加入甘油至 30%。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
Raji 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
The estrogen receptor alpha pathway induces oncogenic Wip1 phosphatase gene expression.
Hye-Sook Han, Eunsil Yu, Ji-Young Song, Ji-Young Park, Se Jin Jang, Jene Choi et al.
Molecular Cancer Research null
Translocation of p53 to mitochondria is regulated by its lipid binding property to anionic phospholipids and it participates in cell death control.
Ching-Hao Li,Yu-Wen Cheng,Po-Ling Liao,Jaw-Jou Kang
Neoplasia null
Dan-Dan Li et al.
PloS one, 7(9), e45058-e45058 (2012-10-02)
Topotecan produces DNA damage that induces autophagy in cancer cells. In this study, sensitising topotecan to colon cancer cells with different P53 status via modulation of autophagy was examined. The DNA damage induced by topotecan treatment resulted in cytoprotective autophagy
Jean-Philippe Cosse et al.
Molecular cancer, 6, 61-61 (2007-09-27)
It is more and more recognized that hypoxia plays a role in the resistance of cancer cells to chemotherapy. However, the mechanisms underlying this resistance still need deeper understanding. The aim of this study was to investigate the effect of
Differential effect of hypoxia on etoposide-induced DNA damage response and p53 regulation in different cell types.
Sermeus, Audrey, et al.
Journal of Cellular Physiology (2013)