無性繁殖
DO-1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53 kDa
物種活性
human
濃度
~2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of A431 cells
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TP53(7157)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 半干转免疫印迹 (semi-dry western blotting)
- 免疫印迹
- 免疫荧光
- 酶联免疫吸附测定(ELISA)
- 免疫细胞化学
- 免疫组织化学
- 免疫沉淀
- 流式细胞术
- 染色质免疫沉淀(ChIP)分析
生化/生理作用
外觀
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.