特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C2=C(N3C)C=CC(Cl)=C2)=NC(O)C3=O
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15,20H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
SEQDDYPDSLOBDC-VIQYUKPQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup