特點
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCc3nnc(C)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C17H13ClN4/c1-11-20-21-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)22(11)16/h2-9H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
VREFGVBLTWBCJP-VIQYUKPQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 阿普唑仑-d₅溶液与毒理学分析:研究以阿普唑仑-d₅ 为内标,用于分析毒物和药驾(DUID)案件查获药物,特别是包括新型策划药在内的苯二氮䓬类药物(Reber et al., 2023)。
- 阿普唑仑-d₅与法庭应用:在法庭科学中阿普唑仑-d₅用于生物检材中苯二氮䓬代谢产物的区分和定量,为查明法医案例做出贡献(Terada et al., 2013)。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup