产品名称
BSTFA(含1% TMCS), kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
等级
analytical standard
质量水平
反应适用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
包装
kit of 10 × 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
沸点
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
forensics and toxicology
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
BSTFA(含1%TMCS)可用作以下反应的衍生剂:
- 气相色谱-质谱联用(GC-MS)分析水样品中的雌激素化合物。
- 通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)对尿样中的α-吡咯烷基苯戊酮(α-PVP)及其代谢物进行定量。
特点和优势
- BSTFA有多种用途,可以与多种极性有机化合物反应,并以 −Si(CH3)3(三甲基甲硅烷基)取代活性氢。
- 反应迅速,比BSA更完全.;
- TMCS可提高BSTFA(或其他硅烷基化试剂)的反应活性。
- 由BSTFA不完全衍生的酰胺和许多仲胺和受阻羟基可以通过向BSTFA中添加1-20%的TMCS而进行衍生化。
- 具有良好的溶剂性能,无需其他溶剂即可用作硅烷化试剂。
- 该混合物可溶于最常用的硅烷化溶剂。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F - closed cup
闪点(°C)
24.0 °C - closed cup
其他客户在看
Determination of synthetic cathinone $\alpha$-pyrrolidinovalero-phenone and its metabolite in urine using solid-phase extraction and gas chromatography--mass spectrometry
Cheng WK, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 34(1), e8579-e8579 (2020)
Optimisation of derivatisation for the analysis of estrogenic compounds in water by solid-phase extraction gas chromatography--mass spectrometry
Zhang LZ, et al.
Analytica Chimica Acta, 577(1), 52-61 (2006)