描述
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850355C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850355C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850355C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850355C-200mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
浓度
10 mg/mL (850355C-25mg)
25 mg/mL (850355C-1g)
25 mg/mL (850355C-200mg)
25 mg/mL (850355C-500mg)
脂质类型
cardiolipins
phospholipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
- 囊泡制备
- 作为所有超声造影剂 (UCA) 制剂的主要磷脂成分
- 作为微泡制备的成分
生化/生理作用
包装
法律信息
通常也和此产品一起购买
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3