Merck
700244P
Avanti
牛磺-β-鼠胆酸,钠盐
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-胆烷酸-3α,6ß,7ß-三醇N-(2-磺乙基)-酰胺钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO7S
分子量:
537.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖样品瓶 (700244P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3