主要文件
CBA
Sigma-Aldrich
胆汁酸,结合型
别名:
CBA, conjugated bile acids
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
生化/生理作用
与游离胆汁酸不同,结合型胆汁酸需要酶转运蛋白才能穿过胆管上皮细胞构成的膜。
包裝
所示数量的结合型胆汁酸
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • G0759Glycochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mg化学品安全说明书
  • G2878Glycocholic Acid 100 mg化学品安全说明书
  • G7132Glycocholic Acid, Sodium Salt 100 mg化学品安全说明书
  • T6260Taurochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mg化学品安全说明书
  • T4009Taurocholic Acid, Sodium Salt 250 mg化学品安全说明书
  • T0875Taurodeoxycholic Acid, Sodium Salt 1 g化学品安全说明书
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carrier-mediated transport of conjugated bile acids across the basolateral membrane of biliary epithelial cells.
Benedetti, A
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 272, G1416-G1424 (1997)
实验方案
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
相关内容
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.