Merck
610017
Avanti
注射器(1000μL)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
挤压机注射器, 气密注射器,1000μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122000
NACRES:
NA.28
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Avanti′小型挤出机的更换零件,产品610000和610023。 包含柱塞、针头、注射器螺帽和PTFE密封件。
观看视频了解有关Avanti Research迷你挤出机的更多信息。
應用
注射器(1000 μL)已用于:
  • 制备单层囊泡
  • 转移细胞膜溶液,以制备细胞膜囊泡
  • 转移有机溶剂中的脂质原液以制备脂质体
包裝
注射器盒 (8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4") (610017-1Ea)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
更換零件