主要文件
610018
Avanti
挤压机用O形圈
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Extruder O形圈, Mini-Extruder O形圈(2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NB.17
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
储存温度
15-25°C
一般描述
Avanti′ Mini-Extruder的替换件。
观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息。
生化/生理作用
挤出机的O形圈用于支撑内膜,防止过滤器泄漏。
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Small-volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles
MacDonald RC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1061(2), 297-303 (1991)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)