制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
储存温度
15-25°C
一般描述
Avanti Mini-Extruder的配件。
观看视频以了解更多关于Avanti Research™ Mini-Extruder的信息
观看视频以了解更多关于Avanti Research™ Mini-Extruder的信息
生化/生理作用
Avanti微型挤出机让研究人员和科学家可通过挤压,以一种高效、快速的方式实现大的单层囊泡的制备。可选加热块允许在高温下挤出单层囊泡,这对于从相变温度(Tm)高于室温的磷脂成功生产囊泡至关重要。
包装
生产商提供的原始纸盒(610024-1Ea)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
通常也和此产品一起购买
实验方案
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.