主要文件
610006
Avanti
PC膜0.2um
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
挤压机PC滤膜, 聚碳酸酯膜0.2μm 19mm (100/pk)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NB.24
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
储存温度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Avanti Mini-Extruder的聚碳酸酯膜。
观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息
PC膜是具有光滑和平坦表面的滤膜,其带有经蚀刻的均匀圆柱形孔。
应用
PC膜(0.2um)已被用于挤出大的单层囊泡。
生化/生理作用
PC膜具有优良的机械性能、化学稳定性和非自动荧光性能。它被广泛用于通过免疫荧光直接计数法鉴定各种细菌。
组分
Whatman®核孔聚酯引流支撑圆片10417004
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, lipid membrane incorporation, and ion permeability testing of carbon nanotube porins
Tunuguntla RH, et al.
Nature Protocols, 11(10), 2029-2029 (2016)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)