主要文件
610001
Avanti
镊子316SS
Avanti Research - A Croda Brand 610001
别名:
镊子, 膜镊子316SS
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NA.28
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 610001
储存温度
room temp
一般描述
Avanti′ Mini-Extruder的替换件。观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息
膜镊子用于取出膜类组织。
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Retina (Philadelphia, Pa.) (2008)