主要文件
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
别名:
single use forceps, single use tweezers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HS15998C
长度
110 mm
颜色
dark blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)