主要文件
Z162507
Sigma-Aldrich
通用镊子工具盒
5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 set
一般描述
在乙烯袋中含有5种镊子:41/2英寸的解剖镊,43/4英寸的邮票镊,6英寸的取回钳,6英寸的焊料镊和61/2英寸的自动闭合镊。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)