主要文件
330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36D4O3
CAS号:
分子量:
380.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
41141802
NACRES:
NA.12
表单
methanol solution
包装
package of 1 × 100 μg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
100 μg/mL
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H]1C([C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H]
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330258W-100UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F
闪点(°C)
11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)