主要文件
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D4H36O4
分子量:
396.60
MDL编号:
质量水平
质量偏移
M+4
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)