主要文件
Z529540
Coors porcelain pestle
for Z529516
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
物料
porcelain
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 66332
杵长度
280 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
应用
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)