主要文件
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
物料
porcelain
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 66319
外径 × 高度
105 mm × 75 mm
容量
300 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)