主要文件
Z247464
Coors porcelain mortar
capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
材料
porcelain
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 66310
外徑 × 高度
70 mm × 47 mm
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)